Documents
S291196
2,6-BIS-(3-HYDROXY-PROPYL)-PYRROLO(3,4-F)ISOINDOLE-1,3,5,7-TETRAONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.316
Numéro MDL:
Autres remarques