Principaux documents
S289485
9-PROPYL-9H-CARBAZOLE
AldrichCPR
S289485-10MG
216,00 $
216,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S289485-10MG
216,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C15H15N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.294
Numéro MDL:
216,00 $