Principaux documents
S28771
(DICHLORO-1-(DICHLORO-1-METHOXYCARBONYLAMINO-ETHOXY)-ET)-CARBAMIC ACID ME ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H12Cl4N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.007
Numéro MDL:
Autres remarques