Principaux documents
S285897
DISODIUM 3-[(4-FORMYLPHENYL)DIAZENYL]-4,5-DIHYDROXY-2,7-NAPHTHALENEDISULFONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H10N2Na2O9S2
Poids moléculaire :
496.385
Numéro MDL:
Autres remarques