Principaux documents
S280933
2-PHENYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO-BENZO(E)(1,3)OXAZINE-4-THIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H13NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.33
Numéro MDL:
Autres remarques