Principaux documents
S279307
1-(3,4-DICHLORO-PHENYL)-3-NAPHTHALEN-2-YL-UREA
AldrichCPR
S279307-25MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S279307-25MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C17H12Cl2N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.204
Numéro MDL:
146,00 $