Principaux documents
S279056
3-(3,4-DICHLORO-PHENYL)-1,1-DIISOPROPYL-UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H18Cl2N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.207
Numéro MDL:
Autres remarques