Documents
S275891
5-ME-10,11-DIHYDRO-5H-DIBENZO(B,F)AZEPINE-4,6-DICARBOXYLIC ACID DIMETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.368
Numéro MDL:
Autres remarques