Principaux documents
S275514
2-ACETYL-4-PHENYL-2,3,3A,4-TETRAHYDRO-BENZO(F)ISOINDOL-1-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H17NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.364
Numéro MDL:
Autres remarques