Principaux documents
S269964
FURAN-2-CARBOXYLIC ACID (3-NITRO-PHENYL)-AMIDE
AldrichCPR
5MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C11H8N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.197
Numéro MDL:
37,90 $