Principaux documents
S26647
(2,2,2-TRICHLORO-1-(3-NAPHTHALEN-1-YL-THIOUREIDO)-ET)-CARBAMIC ACID ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16Cl3N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
420.748
Numéro MDL:
Autres remarques