Principaux documents
S265322
1-(4-(2,4-DIPENTYL-PHENOXY)-BUTYL)-3-METHYL-PYRIDINIUM, CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H40ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.068
Numéro MDL:
Autres remarques