Principaux documents
S261416
CARBONIC ACID DI-ME-HEXYL-DI-ME-NITRO-CYCLOPENTA(A)PHENANTHREN-YL ESTER ME ESTER
AldrichCPR
5MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C29H47NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
489.702
Numéro MDL:
37,90 $