Principaux documents
S261262
2-CHLORO-N-(4-(2-CHLORO-ACETYLAMINO)-PHENYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H10Cl2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.109
Numéro MDL:
Autres remarques