S251127
1,1-DIMETHYL-3-(2,2,2-TRICHLORO-1-(3-NAPHTHALEN-1-YL-THIOUREIDO)-ETHYL)-UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H17Cl3N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
419.763
Numéro MDL:
Autres remarques