Principaux documents
S250740
1-ISOPROPYL-4-[(4-ISOPROPYLPHENYL)SULFONYL]BENZENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H22O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.439
Numéro MDL:
Autres remarques