Principaux documents
S249599
N-(2,2-DICHLORO-1-(TOLUENE-4-SULFONYL)-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15Cl2NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.273
Numéro MDL:
Autres remarques