Principaux documents
S249084
N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(3-(2-METHOXY-PHENYL)-THIOUREIDO)-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C17H16Cl3N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.759
Numéro MDL:
37,90 $