S249076
N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(3-(2,5-DIMETHYL-PHENYL)-THIOUREIDO)-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H18Cl3N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.787
Numéro MDL:
Autres remarques