Principaux documents
S24695
(5-ALLYLSULFANYL-2-FURAN-3-YL-OXAZOL-4-YL)-TRIPHENYL-PHOSPHONIUM, IODIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H23INO2PS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
595.443
Numéro MDL:
Autres remarques