Principaux documents
S246816
2-(2,2,2-TRICHLORO-1-METHOXYCARBONYLAMINO-ETHYL)-MALONIC ACID DIETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H16Cl3NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.612
Numéro MDL:
Autres remarques