Principaux documents
S246042
N-(4-{4-[(ANILINOCARBONYL)AMINO]BENZYL}PHENYL)-N'-PHENYLUREA
AldrichCPR
25MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C27H24N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
436.518
Numéro MDL:
146,00 $