Documents
S245526
3-METHYL-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-HYDROXY-ETHYL)-BUTYRAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H12Cl3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.538
Numéro MDL:
Autres remarques