Key Documents
S238538
1-(2-(4-METHOXY-PHENYL)-2-OXO-ETHYL)-2-METHYL-PYRIDINIUM, BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H16BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.204
Numéro MDL:
Autres remarques