Principaux documents
S236969
3-(2-PHENYL-5-PYRIDIN-4-YL-3,4-DIHYDRO-2H-PYRAZOL-3-YL)-PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H17N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.378
Numéro MDL:
Autres remarques