Key Documents
S234214
ETHYL-DIMETHYL-(2-UNDEC-10-ENOYLOXY-ETHYL)-AMMONIUM, BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H34BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.37
Numéro MDL:
Autres remarques