Principaux documents
S220809
3,4-DICHLORO-1-(2-CHLORO-PHENYL)-PYRROLE-2,5-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H4Cl3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.508
Numéro MDL:
Autres remarques