Principaux documents
S220418
3-(4-DIMETHYLAMINO-PHENYL)-1-PYRIDIN-2-YL-PROPENONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.319
Numéro MDL:
Autres remarques