Principaux documents
S217719
3-(2-METHYLSULFANYL-PYRIMIDIN-5-YLOXY)-PROP-2-EN-1-OL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H10N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.245
Numéro MDL:
Autres remarques