Principaux documents
S216089
1-(4-METHYL-2-METHYLSULFANYL-PYRIMIDIN-5-YL)-ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H10N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.246
Numéro MDL:
Autres remarques