Principaux documents
S215945
1-(4-METHYL-2-MORPHOLIN-4-YL-PYRIMIDIN-5-YL)-ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H15N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.261
Numéro MDL:
Autres remarques