Principaux documents
S21386
2-PHENYL-4-(TRIPHENYL-PHOSPHANYLIDENE)-4H-THIAZOLE-5-THIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H20NPS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
453.569
Numéro MDL:
Autres remarques