Principaux documents
S206148
N-(1-BENZENESULFONYL-2,2,2-TRICHLORO-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H12Cl3NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.691
Numéro MDL:
Autres remarques