Principaux documents
S206091
N-(2,2-DICHLORO-1-(4-CHLORO-BENZENESULFONYL)-VINYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H10Cl3NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.675
Numéro MDL:
Autres remarques