Principaux documents
S205575
1-(1,5-DIMETHYL-3-OXO-2-PHENYL-2,3-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)-3-PHENYL-THIOUREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H18N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.434
Numéro MDL:
Autres remarques