Principaux documents
S204439
4-METHOXY-N-(4-{4-[(4-METHOXYBENZOYL)AMINO]PHENOXY}PHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H24N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
468.514
Numéro MDL:
Autres remarques