Principaux documents
S201316
N-(3,5-DICHLORO-4-OXO-CYCLOHEXA-2,5-DIENYLIDENE)-4-METHYL-BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H9Cl2NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.192
Numéro MDL:
Autres remarques