Principaux documents
S200581
1-((4-(6-METHYL-BENZOTHIAZOL-2-YL)-PHENYLIMINO)-METHYL)-NAPHTHALEN-2-OL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H18N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.499
Numéro MDL:
Autres remarques