Principaux documents
S199877
6-BROMO-3-(3-(3,4-DIMETHOXY-PHENYL)-ACRYLOYL)-4-PHENYL-1H-QUINOLIN-2-ONE
AldrichCPR
5MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C26H20BrNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
490.358
Numéro MDL:
37,90 $