Principaux documents
S196568
1-BU-3,3-DI-ME-2-(1,3,3-TRIMETHYL-INDOL-YLIDENEMETHYL)-3H-INDOLIUM, PERCHLORATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H33ClN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
473.017
Numéro MDL:
Autres remarques