Principaux documents
S195804
3-BENZOYLAMINO-1-(2-OXO-2-(2,4,6-TRIMETHYL-PHENYL)-ETHYL)-PYRIDINIUM, BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H23BrN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
439.356
Numéro MDL:
Autres remarques