Principaux documents
S195669
4-BROMO-N-(4-PHENYL-THIAZOL-2-YL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H11BrN2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.247
Numéro MDL:
Autres remarques