Principaux documents
S193593
4,4'-(2,2-DICHLOROETHENE-1,1-DIYL)BIS(2-METHYLPHENOL)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14Cl2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.195
Numéro MDL:
Autres remarques