Key Documents
S193429
N,N'-BIS-(2-CHLORO-4-NITRO-PHENYL)-TEREPHTHALAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H12Cl2N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
475.248
Numéro MDL:
Autres remarques