Principaux documents
S193399
N,N'-BIS-(4-AMINO-2-CHLORO-PHENYL)-ISOPHTHALAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H16Cl2N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
415.282
Numéro MDL:
Autres remarques