Principaux documents
S180890
(2-ADAMANTAN-1-YL-2-OXO-ETHYL)-TRIPHENYL-PHOSPHONIUM, BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H32BrOP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
519.467
Numéro MDL:
Autres remarques