Principaux documents
S175684
1-BICYCLO(2.2.1)HEPT-2-YL-ETHYLAMINE, 4-NITRO-BENZOATE
AldrichCPR
S175684-5MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S175684-5MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C16H22N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.365
Numéro MDL:
37,90 $