Principaux documents
S173142
METHYL N'-[(E)-(2-HYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]HYDRAZONOTHIOCARBAMATE
AldrichCPR
50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H11N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.272
Numéro MDL:
37,90 $