Principaux documents
S172022
DIMETHYL-4A,7A-DIPHENYL-3-THIOXO-OCTAHYDRO-IMIDAZO(4,5-E)(1,2,4)TRIAZIN-6-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H19N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.449
Numéro MDL:
Autres remarques