Principaux documents
S168866
4-METHYL-N-(5-{[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]AMINO}PENTYL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H26N2O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.558
Numéro MDL:
Autres remarques